missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium 2-Ethylhexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024082
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
136-51-6
C16H30CaO4
326.49
MFCD00014001
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
61082
Calcium; 2-Ethylhexanoat
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
136-51-6
C16H30CaO4
326.49
MFCD00014001
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
61082
Calcium; 2-Ethylhexanoat
CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]

Calcium 2-ethylhexanoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Calcium-2-Ethylhexanoat wird als organisches Zwischenprodukt bei der chemischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium 2-ethylhexanoate
Geruch Odorless
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 326.5
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'