Learn More
Alfa Aesar™ Calcium3-Hydroxy-3-Methylbutyrathydrat, 97+ %
Marke: Alfa Aesar™ 042721.30
Weitere Details : CAS : 135236-72-5 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge | 250g |
---|
Chemische Identifikatoren
135236-72-5 | |
276.342 | |
HMOLHNWLXNUMCK-UHFFFAOYSA-N | |
131847069 | |
CC(C)(CC(=O)O)O.CC(C)(CC(=O)O)O.[Ca] |
C10H20CaO6 | |
MFCD01318562 | |
calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate | |
Calcium;3-hydroxy-3-methylbutansäure |
Spezifikation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate | |
250g | |
C10H20CaO6 | |
calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate | |
HMOLHNWLXNUMCK-UHFFFAOYSA-N | |
Calcium;3-hydroxy-3-methylbutansäure | |
131847069 | |
Pulver |
Weiß | |
135236-72-5 | |
MFCD01318562 | |
Soluble in water. | |
CC(C)(CC(=O)O)O.CC(C)(CC(=O)O)O.[Ca] | |
276.342 | |
274.33 (Anhydrous) | |
≥97% |