Learn More
Calcium, 99 %, Drehspäne, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | 99% |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | Ca |
Menge | 25 g |
Fieser | 05,89; 09,1634; 14,71 |
Merck Index | 15, 1648 |
Formelmasse | 40.07 |
Reinheit (%) | ≥98.5% (Titrimetry other) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.