Learn More
Calcium für AAS 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083694
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3