missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calciumbenzoat-Hydrat, 98 %, Wasser < 8 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7082063
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2090-05-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2090-05-3

Calcium benzoate hydrate is used in used in the food industry as a preservative.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Calciumbenzoat-Hydrat wird in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (2.6 g/100 ml bei 0 °C).

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium benzoate hydrate
Namenshinweis Water <8%
Summenformel C19H20O4
MDL-Nummer MFCD00167164
Menge 100 g
Synonym bis 4-glycidyloxyphenyl methane, bis 4-glycidyloxy phenyl methane, bis 4-oxiran-2-yl methoxy phenyl methane, para-para-bfdge, p,p-bfdge, diphenylolmethane diglycidyl ether, 2,2'-methylenebis p-phenyleneoxymethylene bisoxirane, bis p-2,3-epoxypropoxy phenyl methane, 4,4'-methylenebisphenol diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-methylenebis 4,1-phenyleneoxymethylene bis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C).
InChI-Schlüssel XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
IUPAC-Name 2-[[4-[[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]methyl]oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 312.37
PubChem CID 91511
Formelmasse 282.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'