Learn More
Calcium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080117
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
165324-09-4
C4CaF12N2O8S4
600.349
MFCD14156019
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
46242197
Calcium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
165324-09-4
C4CaF12N2O8S4
600.349
MFCD14156019
WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
46242197
Calcium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Ca
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 600.35
Physikalische Form Fest