Learn More
Calciumbromidhydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-46008
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71626-99-8
Br2Ca
199.89
MFCD00149608
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
calcium dibromide
[Ca++].[Br-].[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71626-99-8
Br2Ca
199.89
MFCD00149608
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
calcium dibromide
[Ca++].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Schmelzpunkt 730.0°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Menge 500 g
Strukturformel CaBr2·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 199.9
Reinheit (%) ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Güte Analytisch