Learn More
Calciumcarbonat (CaCO3), Honeywell ™
Artikelnummer. 15697760 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15697760 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15697760 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C6763500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumkarbonat (CaCO3)
CAS 471-34-1
Menge 500 g
Summenformel CCaO3
Strukturformel CaCO3
MDL-Nummer MFCD00010906
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8008338
Synonym Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Formelmasse 100.09 mol
Dichte 2.93 g/ml bei 25 °C