Learn More
Alfa Aesar™ Calciumchlorid, 100 mM wässrige Lösung, steril
Brand:  Alfa Aesar™ J62905.K2
Additional Details : CAS : 10043-52-4 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Menge 1L
 View more versions of this product
Product Code. 15465199
  • 89.11 € / 1 Liter
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
10043-52-4
110.978
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
5284359
Calcium; Dichlorid
CaCl2
MFCD00010903
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifications
Calcium chloride
10043-52-4
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Calcium; Dichlorid
5284359
110.99
100mM aq. soln.
sterile
CaCl2
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
110.978
CHEBI:3312
Flüssig
1L
Videos
SDS Documents