Learn More
Calciumchlorid, 100 mM wässrige Lösung, steril, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15455199
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10043-52-4
CaCl2
110.98
MFCD00010903
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
5284359
CHEBI:3312
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Namenshinweis sterile
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Formelmasse 110.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.