Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813381
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
10035-04-8
CaCl2·2H2O
147.02
10035-04-8
CaCl2·2H2O
147.02
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·2H2O
Merck Index 15,1661
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.