Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071776 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15671100 1 kg 1 Kilogramm
15681100 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15691100 6 x 1 kg 6 Stück
15601110 6 x 2.5 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15671100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 120741KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die analytische Spezifikation des Europäischen Arzneibuchs, E509, 97 bis 103 %, ≤ 0.0001 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 219.068
MDL-Nummer MFCD00149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumchlorid-Hexahydrat, Antarktizit, Calciumhexahydratdichlorid, Calciumchlorid-Wasser 1/6, Calciumchloridhydrat, Puratronic, Calciumchlorid, hydratisiert, Calciumchloridhydrat Spurenmetallbasis 1 g, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Hexahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 219.08 mol
Reinheit (%) 97 bis 103 %
Dichte 1.71 g/ml bei 25 °C