Learn More
Calciumchlorid, Pellets, gereinigt, J.T.Baker™
190.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid |
Physikalische Form | Pellet, pelletieren |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 110.98 |
Güte | Gereinigt |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.15 kg |