Learn More
Calcium D-Gluconat-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11484763
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
66905-23-5
MFCD00064209
66905-23-5
MFCD00064209
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calcium D-Gluconat-Monohydrat wird als lösliches Mittel zur Entwicklung hochwirksamer, langlebiger und kostengünstiger CaO-basierter Sorbentien verwendet, die für die CO2-Erfassung, als Vorstufe für CaO-basierte Sorbentien, in der Medizin, bei der Behandlung von Hypokalzämie und als Gegenmittel geeignet sind.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium D-gluconate monohydrate
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Summenformel C12H24CaO15
Menge 2500 g
Merck Index 14,1670
Synonym calcium gluconate monohydrate, unii-czn0mi5r31, czn0mi5r31, d-gluconic acid calcium salt monohydrate, calcium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate, calcium d-gluconate monohydrate, calcium d-gluconate hydrate, d-gluconic acid calcium salt, calcium gluconate hydrate jan, calcicol tn
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(30g/L).
InChI-Schlüssel XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.O.[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;-(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 448.387
PubChem CID 23724989
Formelmasse 448.40 (430.37 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%