Learn More
Calciumdihydrogenphosphathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Beschreibung
Calcium dihydrogen phosphate hydrate is a pH control reagent, stabilizer for plastics, manufacture of glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumdihydrogenphosphathydrat ist ein pH-Kontrollreagenz, Stabilisator für Kunststoffe und wird bei der Herstellung von Glas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 18 g/l bei 30 °C.
Hinweise
Verliert H{2} O bei 100 °, zersetzt sich bei 200 °
Calciumdihydrogenphosphathydrat ist ein pH-Kontrollreagenz, Stabilisator für Kunststoffe und wird bei der Herstellung von Glas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 18 g/l bei 30 °C.
Hinweise
Verliert H{2} O bei 100 °, zersetzt sich bei 200 °
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium dihydrogen phosphate hydrate |
Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
Menge | 10,000 g |
Flammpunkt | None |
Merck Index | 14,1693 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 18g/L @ 30°C. |
Formelmasse | 234.06 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |