missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calciumdobesilat, TRC

Artikelnummer. 30338342
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338342 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30338342 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC145108100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Calcium Dobesilate Hydrate
CAS 117552-78-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H6O5S • 1/2Ca • xH2O
Menge 100 mg
Synonym Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), hydrate (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O5S.Ca.H2O/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);;1H2
SMILES [Ca].O=S(=O)(O)C1=CC(O)=CC=C1O.O
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzolsulfonsäure, Calciumsalzhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 436.4
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.