Learn More
Calciumdobesilat, TRC
Artikelnummer. 30329644
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329644 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14510850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Dobesilate Hydrate
CAS 117552-78-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H6O5S • 1/2Ca • xH2O
Menge 50 mg
Synonym Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), hydrate (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O5S.Ca.H2O/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;;/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);;1H2
SMILES [Ca].O=S(=O)(O)C1=CC(O)=CC=C1O.O
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzolsulfonsäure, Calciumsalzhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 436.4
Reinheit (%) >95