Learn More
Calciumfluorid, weißes Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824652
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7789-75-5
CaF2
78.08
MFCD00010907
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
84512
CHEBI:35437
[F-].[F-].[Ca++]
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt ca 2500°C
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride
Schmelzpunkt 1403°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Beilstein EM>5,
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
Formelmasse 78.08
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.434
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 3.18