Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 0 bis 20 mm Korngröße, bis zu 15 % Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium hydride |
Schmelzpunkt | 675.0°C |
Namenshinweis | ca. 93% |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Granulatpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 92% min. (Total Ca) |
Strukturformel | CaH2 |
UN-Nummer | 1404 |
Fieser | 01,105 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium hydride
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.