Learn More
Calciumiodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11325907
1356.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10102-68-8
CaI2
293.887
MFCD00010910
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
5462722
CHEBI:81718
Calcium;diiodid
[Ca+2].[I-].[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10102-68-8
CaI2
293.887
MFCD00010910
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
5462722
CHEBI:81718
Calcium;diiodid
[Ca+2].[I-].[I-]
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Calcium iodide
Schmelzpunkt 784°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 293.89
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Aussehen Off-white to pale yellow powder or beads
Dichte 3.956