Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
181.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.887
MDL-Nummer MFCD00010910
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-Name calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15447395
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047121.14
25g
181.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10102-68-8
293.887
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
5462722
calcium;diiodide
CaI2
MFCD00010910
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CHEBI:81718
[Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Calcium iodide
10102-68-8
CaI2
14,1677
Soluble in water (64.6g/100 mL (0°C)). Soluble in acetone and alcohols.
[Ca+2].[I-].[I-]
293.887
CHEBI:81718
99.995%
Ampule
3.956 g/mL
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00010910
calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
calcium;diiodide
5462722
293.89
Odorless
Hygroscopic; Light sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen