Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Beschreibung
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Siedepunkt | 132°C |
Schmelzpunkt | 45°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 7 |
Physikalische Form | Fest, kristallförmig |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 236.15g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.