Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical C/1880/53
Weitere Details : CAS : 10124-37-5 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
13477-34-4 | |
149604 | |
Fest, kristallförmig | |
132°C | |
45°C | |
500g |
CaN2O6·4H2O | |
236.15g/mol | |
Pulver im Kunststoffgefäß | |
Weiß | |
5 to 7 |