Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072003
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
13477-34-4
CaH8N2O10
236.146
MFCD00149604
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
16211656
CHEBI:86159
Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
13477-34-4
CaH8N2O10
236.146
MFCD00149604
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
16211656
CHEBI:86159
Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 99 bis 103 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciumnitrat-Tetrahydrat
Menge 250 g
Strukturformel Ca(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 236.15 mol
Reinheit (%) 99 bis 103 %
Güte ACS/puriss. P. A