Learn More
Calciumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256943
46.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1305-78-8
CaO
56.08
MFCD00010911
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
14778
CHEBI:31344
[O--].[Ca++]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1305-78-8
CaO
56.08
MFCD00010911
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
14778
CHEBI:31344
[O--].[Ca++]
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 2850°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2572°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in methanol
IUPAC-Name Oxocalcium
Formelmasse 56.08
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.83
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen White powder
Dichte 3.25-3.38 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium oxide