Learn More
Calciumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumoxid |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 56.08 |
Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 3.37 kg |