Learn More
Calciumoxid, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307618
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307618 2 kg 2 Kilogramm
11317618 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033299.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Polyethylene oxide is used as lubricants for rubber molds, textiles, metalworking and ceramics production. Further, it is used in food packaging, water-based paints, polishes, paper coatings, dispersing agents and chemical intermediates. In addition, it is used to impart viscosity to and modify the flow of aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-Name Oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2572°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water with generation of heat,and forming Ca(OH)2,in acids,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Formelmasse 56.08
Güte Reagenz
Brechungsindex 1.83
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.25-3.38
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide, Reagent Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide