Learn More
Calcium Saccharate Tetrahydrate, TRC
Artikelnummer. 30008306
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008306 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1456605G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5793-89-5
Summenformel C6 H8 O8 . Ca . 4 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 320.26
IUPAC-Name calcium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-])[C@@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Saccharate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
Formelmasse 320.0268
Reinheit (%) >95%