Learn More
Calcium-Shot, 1 cm (0.4 Zoll) & nach unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Catalog Number p-7048310
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-70-2
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7440-70-2
Ca
40.08
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
5460341
CHEBI:29320
calcium
[Ca]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1401
Menge 100 g
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Partikelgröße 1cm (0.4 in.) & down
Form Shot
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.