Learn More
Calcium-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 15236366
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ca1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Calcium-Standard
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Ca
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
IUPAC-Name Calcium
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch