Learn More
Calciumtitanoxid, beiges Pulver, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781840
106.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12049-50-2
CaO3Ti
135.94
MFCD00015981
WEUCVIBPSSMHJG-UHFFFAOYSA-N
calcium titanate, titaniumcalciumoxide, calciumtitaniumtrioxide, ca.o3ti, titanatecalcium 1:1, calcium dioxido oxo titanium, calcium oxotitaniumbis olate, calcium 2+ oxotitaniumbis olate, titanate tio32-,calcium 1:1, calcium titanate, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
16212381
titanium(4+) calcium trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Ca++].[Ti+4]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
12049-50-2
CaO3Ti
135.94
MFCD00015981
WEUCVIBPSSMHJG-UHFFFAOYSA-N
calcium titanate, titaniumcalciumoxide, calciumtitaniumtrioxide, ca.o3ti, titanatecalcium 1:1, calcium dioxido oxo titanium, calcium oxotitaniumbis olate, calcium 2+ oxotitaniumbis olate, titanate tio32-,calcium 1:1, calcium titanate, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
16212381
titanium(4+) calcium trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Ca++].[Ti+4]
Calcium titanium oxide is used to prepare the ferrotitanium alloys and its structure is used to study the other compounds such as barium titanate.It is used to make the pure substances at low temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcium titanium oxide
Schmelzpunkt 1975°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich >99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in oirganic and inorganic solution.
Formelmasse 135.98
Geruch Odorless
Dichte 4.10 g/cm3