Learn More
Calciumtrifluormethansulfonat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium trifluoromethanesulfonate is used for aminolysis of epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium trifluoromethanesulfonate |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| Strukturformel | Ca(OSO2CF3)2 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 338.21 |
| Reinheit (%) | ≤99% |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium trifluoromethanesulfonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium trifluoromethanesulfonate