Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon, rein
Catalog Number p-178142
19.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2538-85-4
C20H13N2NaO5S
416.383
MFCD00004069
YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
23702480
Natrium;4-[(2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Sulfonat
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2538-85-4
C20H13N2NaO5S
416.383
MFCD00004069
YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
23702480
Natrium;4-[(2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Sulfonat
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calcon™
Beilstein 16, 297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 416.39
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Calcon]TS