missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CALHM1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16168250
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16168250 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16168250 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB30899.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: CTEHAKAFAKVCIQQFFEAMNHDLELGHTHGTLATAPASAAAPTTPDGAEEEREKLRGITDQGTMNRLLTSWHKCKPPLRLGQEEPPLMGNGW

Spezifikation

Antigen CALHM1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide).
Gen calcium homeostasis modulator 1
Gen-Alias FAM26C/MGC39514/MGC39617
Gensymbole CALHM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to human CALHM1.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 255022
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.