Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Thermometer mit wasserdichtem Sensor – Zweizonen-Temperaturbereich: -40 °C° /+70 °C (-40° /+158 °F) Außen
Artikelnummer. 17365639
Change view
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
0 °C, 50 °C
0°C, 22°C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierpunkte unitSize
17365639 0°C, 22°C 1 Stück
17510676 0 °C, 50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17365639 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B602090300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
AAA(2)-Batterie
Digitale Thermometer zur effektiven Messung der Temperatur in nassen oder trockenen Umgebungen, einschließlich Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Wasserbädern, Aquarien, Inkubatoren und mehr.
  • Zweizonenmessung
  • Die verfügbaren Funktionen umfassen minimale/maximale Temperaturmesswerte, duale/dreifache Anzeige und Alarme
    • Die verfügbaren Funktionen umfassen minimale/maximale Temperaturmesswerte, duale/dreifache Anzeige und Alarme
    • Alle Modelle beinhalten eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen entspricht. ISO 17025
    • Geprüft und kalibriert in HB' s exklusives dreifach akkreditiertes/registriertes ISO/IEC 17025:2005, A2LA-akkreditiertes Labor (Zertifikatsnr. 2448.01) für Geräte, deren Kalibrierung rückführbar ist auf NIST
    • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Compliance
Geprüft und kalibriert im exklusiven, dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005- und A2LA-akkreditierten Labor von HB (Zertifikatsnr. 2448.01) mit Geräten, deren Kalibrierung rückführbar ist auf NIST Die Individuell serialisiert.
Specifications
Kalibrierpunkte 0°C, 22°C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -verifizierung; feuchte und trockene Umgebungen
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3.3 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 1,2 in.
Länge (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 30 mm (2)
Sondentyp Wasserdicht
Auflösung 0,1 °C/°F
Breite (angloamerikanisch) 1,6 in.
Produkttyp Doppelanzeige und Alarm mit Dauerzähler, plus zwei 30-mm-Sensoren (1,2 in.) Wasserdichte Sensoren / 1 m (3,3 ft.); benötigt 2 AAA-Batterien
Länge (angloamerikanisch) 0,7 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C
Breite (metrisch) 40 mm