Learn More
BRAND™ Kalibrierte serologische Pipette mit Graduierungen
Artikelnummer. 10499282 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10499282 2 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10499282 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 27109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibrierte serologische Pipette mit brauner Graduierung in Schritten von 0,2 ml.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Graduierungen und Beschriftungen in bernsteinfarbener ETERNA-Färbung
  • Kurze Graduierungsmarkierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Beschreibung Graduierte Pipette, serologisch kalibriert auf Volumenabgabe, 2 ml:0,02 ml, Spitzendurchmesser ca. 2 mm
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0,02 ml
Negative Graduierungen 0,4 ml
Volumen (metrisch) 2 ml