Learn More
Abnova™ CALML3 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00000810-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162541
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
42.13
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25μg
-80°C
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human CALML3 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution