missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Calpain 9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200127850
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
200 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17770404 200 μL 200 Mikroliter
17793564 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17770404 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5118994

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain 9 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

Calpains are ubiquitous, well-conserved family of calcium-dependent, cysteine proteases. The calpain proteins are heterodimers consisting of an invariant small subunit and variable large subunits. The large subunit possesses a cysteine protease domain, and both subunits possess calcium-binding domains. Calpains have been implicated in neurodegenerative processes, as their activation can be triggered by calcium influx and oxidative stress. The protein encoded by this gene is expressed predominantly in stomach and small intestine and may have specialized functions in the digestive tract. This gene is thought to be associated with gastric cancer. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain 9
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Gen CAPN9
Gen-Zugriffsnummer O14815
Gen-Alias 2200003B16Rik; calpain 9; calpain-9; Capn9; Digestive tract-specific calpain; GC36; NCL4; nCL-4; New calpain 4; novel calpain large subunit-4; Protein CG36
Gensymbole CAPN9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein Calpain 9. The antigen corresponds to amino acid range 42-340 of the target protein.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 200 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100154688, 10753
Zielspezies Human, Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.