Learn More
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe
Catalog Number p-7146312
Click to view available options
Größe:
7
9
Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe bestehen aus Polychloropren und Latex für die perfekte Balance zwischen chemischer und mechanischer Beständigkeit.
  • Polychloropren- und Naturlatexkonstruktion für chemische und mechanische Beständigkeit
  • Langlebigere Alternative zu Naturlatex
  • Das anatomische Design trägt zur Verringerung der Ermüdung des Bedieners bei
  • Gute Flexibilität und ein ausgeprägtes Handflächenprofil sorgen für ausgezeichnete Empfindlichkeit und sicheren Halt
  • Futter aus Baumwollflocken sorgt für Tragekomfort
  • Hohe Benutzerakzeptanz durch ausgezeichneten Komfort, Zuverlässigkeit und Mehrwert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA 3
Farbe Rot
Cut Resistance Rating 1
Material Polychloropren, Latex
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienschutz
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien:AKL
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 300 mm