Learn More
Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Handschuhe
Artikelnummer. 10636985
Change view
Click to view available options
Größe:
7
10
Packungsgröße:
10 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10636985 10 10 Paare
10328154 7 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636985 Lieferant Honeywell KCL™ Lieferanten-Nr. 073010141E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Honeywell KCL™ Camatril™ 730 Handschuhe sind sehr gute Schutzhandschuhe aus hochwertigem Nitril, das sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.
  • Hochwertiges Nitril
  • Großes Spektrum an chemischer Beständigkeit
  • Vielseitiger Handschuh, geeignet für zahlreiche Felder
  • Gute Flexibilität
  • Anatomisches Design und hervorragende Passform
  • Gute Empfindlichkeit
  • Geflocktes Futter für zusätzlichen Komfort
  • Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln gemäß EU 1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie PSA 3, geeignet für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Cut Resistance Rating 0
Material Nitril
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Auskleidung Flockfutter
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien: AJL
Reißfestigkeit 0
Länge (metrisch) 300-320 mm