Learn More
Motic™ Kameraadapter
Montieren Sie eine digitale C-Mount-Kamera mit 1/3 Zoll, 1/2 Zoll oder 2/3 Zoll Chip des SMZ168 Trinokulars
Marke: Motic™ SW0113N7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04888kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit SMZ168 Trinokularmikroskopen mit Stereo-Zoom:
- SW0113N6: Montage einer Digitalkamera mit C-Anschluss und integriertem 1/2-Zoll- und 2/3-Zoll-Chip zur 0.5X-Vergrößerung
- SW0113N7: Montage einer Digitalkamera mit C-Anschluss und integriertem 1/3-Zoll-Chip zur 0.45X-Vergrößerung
Spezifikation
Kameraadapter | |
8,46 mm | |
Gehäuse 0.45X |
1/3 in. | |
Stereo-Zoom-Mikroskop SMZ168 | |
Je 1 |