Learn More
Motic™ Kameraadapter
Montieren Sie eine digitale C-Mount-Kamera mit 1/3 Zoll, 1/2 Zoll oder 2/3 Zoll Chip des SMZ168 Trinokulars
55.70 € - 96.40 €
Spezifikation
Typ | Kameraadapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stereo-Zoom-Mikroskop SMZ168 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11888743
|
Motic™
SW0113N7 |
Gehäuse 0.45X | 8,46 mm |
96.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844313
|
Motic™
SW0113N6 |
Gehäuse 0.5X | 12,7, 16,9 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit SMZ168 Trinokularmikroskopen mit Stereo-Zoom:
- SW0113N6: Montage einer Digitalkamera mit C-Anschluss und integriertem 1/2-Zoll- und 2/3-Zoll-Chip zur 0.5X-Vergrößerung
- SW0113N7: Montage einer Digitalkamera mit C-Anschluss und integriertem 1/3-Zoll-Chip zur 0.45X-Vergrößerung
Spezifikation
Kameraadapter | |
Stereo-Zoom-Mikroskop SMZ168 | |
Je 1 |