Learn More
Thermo Scientific™ Human CAMK1 (CaMK1), His Tag Recombinant Protein
Human CAMK1 (CaMK1), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV4391
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11595016
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CAMK1 (CaMK1) is a serine⁄threonine kinase that is a member of the calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase family. It is involved in cell differentiation, nervous system development, and signal transduction.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003547
45.4 kDa
CAMK1 (CaMK1)
Human
His Tag
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical ADP accumulation
Dry Ice
CAMK1
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
10 μg
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Adapta™
calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase I
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction