Learn More
Human CAMK1D (CaMKI Delta), His Tag Recombinant Protein
Human CAMK1D (CaMKI Delta), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen PV3663
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553497
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CAMK1D (CaMK1 delta) is a serine⁄threonine kinase that is a member of the calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase family. CAMK1D is expressed in polymorphonuclear leukocytes and may be part of the chemokine signal transduction pathway that regulates granulocyte function. It may also be involved in modulation of neuronal apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_705718
57118
10 μg
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase ID
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
47 kDa
CAMK1D (CaMKI Delta)
Human
His Tag
Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
CAMK1D
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases