Learn More
Thermo Scientific™ Human CAMK2B (CaMKII Beta), His Tag Recombinant Protein
Human CAMK2B (CaMKII Beta), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV4205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573627
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
As a dominant kinase in the central nervous system CAMK2B (CaMKII beta) may function in long term potentiation and neurotransmitter release.
Spezifikation
Spezifikation
NP_742078
114294, 816
10 μg
CAMK2 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, and 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™
calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II beta
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
60.5 kDa
CAMK2B (CaMKII Beta), CAMK2
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
CAMK2B
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases