Learn More
Invitrogen™ CAMK2D (CaMKII Delta), rekombinantes, humanes Protein
CAMK2D (CaMKII delta) ist eine Calmodulin-abhängige Serin/Threonin-Kinase, die in vielen Zelltypen exprimiert wird.
Marke: Invitrogen™ PV3373
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Beschreibung
CAMK2D (CaMKII delta) ist eine Calmodulin-abhängige Serin-⁄Threonin-Kinase, die in vielen Zelltypen exprimiert wird. Die aberrante Expression von CAMK2D wurde sowohl in Tumorzelllinien als auch im Herzgewebe von Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie beobachtet.Spezifikation
NP_742113 | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton® X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
CAMK2D | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant | |
Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
59.2 kDa | |
CAMK2 Kinase Family |
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic | |
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group | |
LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
calcium⁄calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II delta | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
817 | |
CAMK2D (CaMKII Delta) | |
His Tag |