Learn More
Thermo Scientific™ Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
Human CAMK4 (CaMKIV), GST Tag Recombinant Protein
638.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001735
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 79.6 kDa
Gen-Alias CAMK4 (CaMKIV)
Kinase-Familie CAMK1 Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10379172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV3979
1 mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11593417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV3310
10 μg
638.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CAMK4 (CaMKIV) has limited tissue distribution, and has been implicated in transcriptional regulation in lymphocytes, neurons and male germ cells.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001735
79.6 kDa
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinase Assay
CAMK4 (CaMKIV)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group