missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaMKII alpha/beta, p Thr287, p Thr286 Antibody (22B1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18702032 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18702032 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18702032 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11096869JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CaMKII alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects CaMKII alpha/beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CaMKII alpha/beta
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 22B1
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha-B subunit, CaM kinase II alpha subunit, CaM kinase II subunit alpha, CAMKAcalcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, CaMK-II alpha subunit, CaMK-II subunit alpha, CaMKIINalpha, CaM-kinase II alpha chain, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0968calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II alpha chain
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 815
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.