Learn More
CaMKII gamma Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen CaMKII gamma
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55140-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55140-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to CAMK2G.
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase that functions autonomously after Ca(2+)/calmodulin-binding and autophosphorylation, and is involved in dendritic spine and synapse formation, neuronal plasticity and regulation of sarcoplasmic reticulum Ca(2+) transport in skeletal muscle. In neurons, plays an essential structural role in the reorganization of the actin cytoskeleton during plasticity by binding and bundling actin filaments in a kinase-independent manner. This structural function is required for correct targeting of CaMK2A, which acts downstream of NMDAR to promote dendritic spine and synapse formation and maintain synaptic plasticity which enables long-term potentiation (LTP) and hippocampus-dependent learning. In developing hippocampal neurons, promotes arborization of the dendritic tree and in mature neurons, promotes dendritic remodeling. Participates in the modulation of skeletal muscle function in response to exercise. In slow-twitch muscles, is involved in regulation of sarcoplasmic reticulum (SR) Ca(2+) transport and in fast-twitch muscle participates in the control of Ca(2+) release from the SR through phosphorylation of triadin, a ryanodine receptor-coupling factor, and phospholamban (PLN/PLB), an endogenous inhibitor of SERCA2A/ATP2A2.
Spezifikation
Spezifikation
CaMKII gamma
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13555
12325, 171140, 818
Peptide
Primary
-20°C
CAMK2G
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CaM kinase II subunit gamma, CAMK, CAMK II, CaMK II subunit gamma, CAMK2G, CAMKG, CaMKII gamma
Camk2g
IgG
Antigen Affinity Chromatography