missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CaMKV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17259233 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17259233 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17259233 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5116734

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Mouse eye, Mouse spleen, Rat eye Immunogen sequence: MPFGCVTLGD KKNYNQPSEV TDRYDLGQVI KTEEFCEIFR AKDKTTGKLH TCKKFQKRDG RKVRKAAKNE IGILKMVKHP NILQLVDVFV TRKEYFIFLE LATGREVFDW ILDQGYYSER DTSNVVRQVL EAVAYLHSLK IVHRNLKLEN LVYYNRLKNS KIVISDFHLA KLENGLIKEP CGTPEYLAPE VVGRQRYGRP VDCWAIGVIM YILLSGNPPF YEEVEEDDYE NHDKNLFRKI LAGDYEFDSP YWDDISQAAK DLVTRLMEVE QDQRITAEEA ISHEW.

CaMKV does not appear to have detectable kinase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CaMKV
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen CAMKV
Gen-Zugriffsnummer Q3UHL1, Q63092, Q8NCB2
Gen-Alias 1G5; 1G5z; BB074618; BC017634; calcium/calmodulin dependent protein; CaM kinase like vesicle associated; CaM kinase-like vesicle-associated; CaM kinase-like vesicle-associated b; caM kinase-like vesicle-associated protein; CAMK5; Camkv; camkvb; DKFZp564G2082; hypothetical protein MGC63506; testis tissue sperm-binding protein Li 52e; VACAMKL; vesicle-associated calmodulin-binding protein; zgc:63506
Gensymbole CAMKV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein (or fragment)
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 235604, 79011, 79012
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.